2-Chloro-7H-purin-6-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C2575-1G C2575-5G
TCIAC2575-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAC2575-1G TCIAC2575-5G
2-Chloro-7H-purin-6-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Formule: C₅H₄ClN₅
Numéro MDL: MFCD00037925
Numéro CAS: 1839-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité