Carazolol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol
C2578-200MG C2578-1G
TCIAC2578-200MGEA 104 EUR InStock
TCIAC2578-200MG TCIAC2578-1G
Carazolol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Carazolol
Formule: C₁₈H₂₂N₂O₂
MW: 298,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00864588
Numéro CAS: 57775-29-8
EINECS: 260-945-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01778
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité