3-Chlorobenzoylacétonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2581-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2581-1G TCIAC2581-5G
3-Chlorobenzoylacétonitrile ≥97.0% (par GC)
3-Chlorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067891
Numéro CAS: 21667-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité