4-Chlorobenzoylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
C2582-5G C2582-25G
TCIAC2582-5GEA 293 EUR InStock
TCIAC2582-5G TCIAC2582-25G
4-Chlorobenzoylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Point de fusion: 128°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051625
Numéro CAS: 4640-66-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité