(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2585-5G C2585-1G
TCIAC2585-5GEA 174 EUR InStock
TCIAC2585-5G TCIAC2585-1G
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD07368258
Numéro CAS: 100858-33-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité