Cilostazol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-(4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
C2587-5G C2587-1G
TCIAC2587-5GEA 152 EUR InStock
TCIAC2587-5G TCIAC2587-1G
Cilostazol ≥98.0% (par HPLC)
Cilostazol
Formule: C₂₀H₂₇N₅O₂
MW: 369,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866780
Numéro CAS: 73963-72-1
Merck Index: 14,02277
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité