2-Chloro-6-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-5-nitropyridine, 6-Chloro-5-nitro-2-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-methylpyridine
C2594-1G C2594-5G C2594-25G
TCIAC2594-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC2594-1G TCIAC2594-5G TCIAC2594-25G
2-Chloro-6-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD03085820
Numéro CAS: 56057-19-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité