Cefsulodin sodium salt hydrate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
C2598-1G C2598-200MG
TCIAC2598-1GEA 269 EUR InStock
TCIAC2598-1G TCIAC2598-200MG
Cefsulodin sodium salt hydrate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Cefsulodin sodium salt hydrate
Formule: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂·xH₂O
MW: 554,53 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07793338
Numéro CAS: 1426397-23-0
EINECS: 257-692-4
Merck Index: 14,01945
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +20.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité