2-Ciano-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methylpyridine-2-carbonitrile, 4-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-γ-picoline, 2-Cyano-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
C2603-5G C2603-25G
TCIAC2603-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAC2603-5G TCIAC2603-25G
2-Ciano-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Ciano-4-méthylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00128868
Numéro CAS: 1620-76-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité