(-)-Corey lactone benzoate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C2605-200MG C2605-1G
TCIAC2605-200MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAC2605-200MG TCIAC2605-1G
(-)-Corey lactone benzoate ≥98.0% (par HPLC)
(-)-Corey lactone benzoate
Formule: C₁₅H₁₆O₅
Numéro MDL: MFCD00674102
Numéro CAS: 39746-00-4
EINECS: 254-615-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -72.0 to -77.0 deg (C=1、CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité