2-Chloro-4-(diméthylamino)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C2606-1G C2606-5G
TCIAC2606-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC2606-1G TCIAC2606-5G
2-Chloro-4-(diméthylamino)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC, azote total)
2-Chloro-4-(diméthylamino)benzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021051
Numéro CAS: 1424-66-4
EINECS: 215-840-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité