2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
C2607-1G C2607-5G
TCIAC2607-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC2607-1G TCIAC2607-5G
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Formule: C₇H₃ClFNS
MW: 187,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD04448822
Numéro CAS: 399-74-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité