(-)-Cytisine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-8H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (1R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-1H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8(2H)-one, Cytisine, Cytisinicline
C2609-1G C2609-100MG
TCIAC2609-1GEA 348 EUR InStock
TCIAC2609-1G TCIAC2609-100MG
(-)-Cytisine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(-)-Cytisine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136048
Numéro CAS: 485-35-8
EINECS: 207-616-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02789
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -109 to -115 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité