Clobetasol propionate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cloβsol propionate, Clobetasol-17-propionate, 21-Chloro-9ɑ-fluoro-11β,17ɑ-dihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-Propionate
C2612-5G C2612-1G
TCIAC2612-5GEA 181 EUR InStock
TCIAC2612-5G TCIAC2612-1G
Clobetasol propionate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Clobetasol propionate
Formule: C₂₅H₃₂ClFO₅
MW: 466,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058499
Numéro CAS: 25122-46-7
EINECS: 246-634-3
Merck Index: 14,02363
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +99.0 to +103.0 deg (C=1,Dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité