4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2618-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC2618-5G TCIAC2618-25G
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Formule: C₂₁H₂₅NO
MW: 307,44 g/mol
Point de fusion: 54°C
Numéro MDL: MFCD00075145
Numéro CAS: 52364-73-5
EINECS: 257-878-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité