Ceftizoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C2622-1G C2622-5G
TCIAC2622-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC2622-1G TCIAC2622-5G
Ceftizoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ceftizoxime
Formule: C₁₃H₁₃N₅O₅S₂
Point de fusion: 227°C
Numéro MDL: MFCD00072000
Numéro CAS: 68401-81-0
Merck Index: 14,01951
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +135.0 to +145.0 deg (C=1、0.1mol/LNaOH3mL+H2O7mL)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité