Cefcapene pivoxil hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
C2623-1G C2623-200MG
TCIAC2623-1GEA 281 EUR InStock
TCIAC2623-1G TCIAC2623-200MG
Cefcapene pivoxil hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Cefcapene pivoxil hydrochloride monohydrate
Formule: C₂₃H₂₉N₅O₈S₂
MW: 604,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01682041
Numéro CAS: 147816-24-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +51.0 to +54.0 deg (C=1、MeOH) (calcd.on anh.substance)
Water 2.8 to 3.7 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité