L-Carnitine-L-tartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C2625-25G C2625-5G
TCIAC2625-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAC2625-25G TCIAC2625-5G
L-Carnitine-L-tartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Carnitine-L-tartrate
Formule: C₇H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD04974128
Numéro CAS: 36687-82-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc211b8697e2c1e78bf8f4cbd349032c9b2714e&vid=e69e96bd5d8ea8b77c8d07c3dd9cbeb681b5cad3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité