2-Chloro-4-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2631-5G C2631-25G
TCIAC2631-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC2631-5G TCIAC2631-25G
2-Chloro-4-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD00054434
Numéro CAS: 13036-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité