Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carmustine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAC2634-100MGEA 139 EUR InStock
TCIAC2634-100MG
Carmustine ≥98.0% (par HPLC)
Carmustine


Formule: C₅H₉Cl₂N₃O₂
MW: 214,05 g/mol
Point de fusion: 32°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057706
Numéro CAS: 154-93-8
EINECS: 205-838-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01845
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité