Candesartan cilexetil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(((Cyclohexyloxy)carbonyl)oxy)ethyl 1-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate
C2635-200MG C2635-1G
TCIAC2635-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAC2635-200MG TCIAC2635-1G
Candesartan cilexetil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Candesartan cilexetil
Formule: C₃₃H₃₄N₆O₆
MW: 610,67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00871371
Numéro CAS: 145040-37-5
Merck Index: 14,01739
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité