ɑ-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methanol, 2-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]pyridine, (4-chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methanol, α-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol
C2646-1G C2646-5G
TCIAC2646-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC2646-1G TCIAC2646-5G
ɑ-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
alpha-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023493
Numéro CAS: 27652-89-7
EINECS: 248-592-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité