1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
C2650-1G C2650-5G
TCIAC2650-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC2650-1G TCIAC2650-5G
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈ClFN₂O₃
MW: 282,6600 g/mol
Numéro MDL: MFCD08458865
Numéro CAS: 100361-18-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité