6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)indolin-2-one, Ziprasidone Impurity F, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-2-indolinone
C2651-5G C2651-1G
TCIAC2651-5GEA 163 EUR InStock
TCIAC2651-5G TCIAC2651-1G
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole ≥98.0% (par GC)
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole
Formule: C₁₀H₉Cl₂NO
MW: 230,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411598
Numéro CAS: 118289-55-7
EINECS: 421-320-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité