4-Chlorosalicylaldehyde ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
C2653-1G C2653-5G
TCIAC2653-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAC2653-1G TCIAC2653-5G
4-Chlorosalicylaldehyde ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chlorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,5664 g/mol
Numéro MDL: MFCD06252499
Numéro CAS: 2420-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c59df6516824e5cc37595c743d10ff4dfdd6721d&vid=c59df6516824e5cc37595c743d10ff4dfdd6721d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité