1-Oxyde de 2-chloro-4-nitropyridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
C2654-5G C2654-25G
TCIAC2654-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC2654-5G TCIAC2654-25G
1-Oxyde de 2-chloro-4-nitropyridine ≥96.0% (par GC)
1-Oxyde de 2-chloro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00955617
Numéro CAS: 14432-16-7
EINECS: 238-404-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité