3-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
C2655-1G C2655-5G
TCIAC2655-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC2655-1G TCIAC2655-5G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797501
Numéro CAS: 97509-75-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité