2-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2656-5G C2656-25G
TCIAC2656-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2656-5G TCIAC2656-25G
2-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-(Chloromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,5929 g/mol
Point d'ébullition: 252°C
Numéro MDL: MFCD00019745
Numéro CAS: 612-13-5
EINECS: 210-292-3
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité