Cymoxanil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide, 1-(2-Cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-methoxyiminoacetamide
C2657-5G C2657-25G
TCIAC2657-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC2657-5G TCIAC2657-25G
Cymoxanil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cymoxanil
Formule: C₇H₁₀N₄O₃
MW: 198,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137381
Numéro CAS: 57966-95-7
EINECS: 261-043-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02765
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité