Ciclopentilmetanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Cyclopentaneméthanol
TCIAC2658-25GEA 235 EUR InStock
TCIAC2658-25G TCIAC2658-5G
Ciclopentilmetanol ≥98.0% (par GC)
Ciclopentilmetanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00001384
Numéro CAS: 3637-61-4
EINECS: 222-861-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité