Chloromethyl chlorosulphate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chloromethyl chlorosulphonate, Chlorosulphuric acid Chloromethyl Ester, Chlorosulphonic acid Chloromethyl Ester
C2660-5G C2660-25G
TCIAC2660-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC2660-5G TCIAC2660-25G
Chloromethyl chlorosulphate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chloromethyl chlorosulphonate
Formule: CH₂Cl₂O₃S
MW: 164,98 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041547
Numéro CAS: 49715-04-0
EINECS: 256-442-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité