3-Cyano-6-isopropylchromone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyano-6-isopropylchromone, 6-Isopropyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-Isopropyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile, 6-Isopropylchromone-3-carbonitrile
C2661-1G C2661-5G
TCIAC2661-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC2661-1G TCIAC2661-5G
3-Cyano-6-isopropylchromone ≥98.0% (par GC)
3-Cyano-6-isopropylchromone
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,2300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191961
Numéro CAS: 50743-32-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité