Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Fournisseur: TCI
Synonyms: Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I), Bis(1,5-cyclooctadiene)di-mu-methoxydiiridium(I), (1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(I) dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dimethoxydiiridium
C2662-200MG C2662-1G
TCIAC2662-200MGEA 136 EUR InStock
TCIAC2662-200MG TCIAC2662-1G
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formule: C₁₈H₃₀Ir₂O₂
MW: 662,87 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08459360
Numéro CAS: 12148-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 31.50 to 34.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité