3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Chloro-4-ethoxyphenyl)boronic acid
C2664-1G C2664-5G
TCIAC2664-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2664-1G TCIAC2664-5G
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,4300 g/mol
Numéro MDL: MFCD03701556
Numéro CAS: 279261-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité