5-Chloro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
C2665-1G C2665-5G
TCIAC2665-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC2665-1G TCIAC2665-5G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 186°C
Numéro MDL: MFCD03411939
Numéro CAS: 148839-33-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité