2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
C2666-1G C2666-5G
TCIAC2666-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC2666-1G TCIAC2666-5G
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656272
Numéro CAS: 444666-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité