2-Chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-Chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
C2668-5G C2668-25G
TCIAC2668-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC2668-5G TCIAC2668-25G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formule: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051676
Numéro CAS: 14237-71-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité