1-Chloro-4-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
C2670-5G C2670-1G
TCIAC2670-5GEA 108 EUR InStock
TCIAC2670-5G TCIAC2670-1G
1-Chloro-4-ethynylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-4-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Cl
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191917
Numéro CAS: 873-73-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité