4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2672-5G C2672-25G
TCIAC2672-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2672-5G TCIAC2672-25G
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006269
Numéro CAS: 769-28-8
EINECS: 212-207-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité