Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-4-fluorobenzoylchloride
C2697-5G C2697-25G
TCIAC2697-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC2697-5G TCIAC2697-25G
Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00084954
Numéro CAS: 21900-54-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité