Carprofen ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic Acid
C2701-1G C2701-5G
TCIAC2701-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAC2701-1G TCIAC2701-5G
Carprofen ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Carprofen
Formule: C₁₅H₁₂ClNO₂
MW: 273,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079028
Numéro CAS: 53716-49-7
EINECS: 258-712-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01862
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité