4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
C2704-5G C2704-25G
TCIAC2704-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC2704-5G TCIAC2704-25G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Point de fusion: 10°C
Numéro MDL: MFCD00069418
Numéro CAS: 345-18-6
EINECS: 206-457-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité