5-Methylpicolinonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Methylpyridine-2-carbonitrile
C2706-1G C2706-5G
TCIAC2706-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC2706-1G TCIAC2706-5G
5-Methylpicolinonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Methylpicolinonitrile
Formule: C7H6N2
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD06200830
Numéro CAS: 1620-77-5
EINECS: 216-589-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité