3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2708-1G C2708-5G
TCIAC2708-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC2708-1G TCIAC2708-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile ≥95.0% (par GC)
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Numéro MDL: MFCD11226540
Numéro CAS: 473923-97-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité