N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(Benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 1-(N-Cbz-amidino)pyrazole, 1-[N-(Carbobenzoxy)amidino]pyrazole, N-Cbz-1H-pyrazole-1-carboxamidine, Benzyl (imino(1H-pyrazol-1-yl)methyl)carbamate
C2709-1G C2709-5G
TCIAC2709-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC2709-1G TCIAC2709-5G
N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Formule: C₁₂H₁₂N₄O₂
MW: 244,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274657
Numéro CAS: 152120-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité