1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl ketone
C2710-5G C2710-25G
TCIAC2710-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC2710-5G TCIAC2710-25G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone ≥98.0% (par GC)
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₁₁H₁₁FO
MW: 178,2000 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Numéro MDL: MFCD10687164
Numéro CAS: 150322-73-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité