1-Chloro-4-iodobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
C2713-5G C2713-25G
TCIAC2713-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC2713-5G TCIAC2713-25G
1-Chloro-4-iodobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Chloro-4-iodobutane
Formule: C₄H₈ClI
MW: 218,46 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00039415
Numéro CAS: 10297-05-9
EINECS: 233-669-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité