4-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2717-5G C2717-25G
TCIAC2717-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2717-5G TCIAC2717-25G
4-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal ≥97.0% (par GC)
4-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal
Formule: C₈H₁₇ClO₂
MW: 180,67 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD00671476
Numéro CAS: 6139-83-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité