2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2720-5G C2720-25G
TCIAC2720-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC2720-5G TCIAC2720-25G
2-Chloro-5-methoxyphenol ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00086345
Numéro CAS: 18113-04-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité