2-Chloro-1,4-naphtoquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloronaphthalene-1,4-dione
C2721-5G C2721-25G
TCIAC2721-5GEA 109 EUR InStock
TCIAC2721-5G TCIAC2721-25G
2-Chloro-1,4-naphtoquinone ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-1,4-naphtoquinone
Formule: C₁₀H₅ClO₂
MW: 192,60 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00029187
Numéro CAS: 1010-60-2
EINECS: 213-776-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité